Learn More
Azida de 4-acetamidobencenosulfonilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11382807
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11382807 25 g 25 g
11372807 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11382807 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L15916.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2158-14-7 | C8H8N4O3S | 240.24 g/mol
4-Acetamidobenzenesulfonyl azide is used as a hydroazidation catalyst for facile preparation of organoazides. It is used as a reagent for synthesis of: monosaccharide-derived alcohols, a late-stage intermolecular C-H olefination, intramolecular isomuenchnone cycloaddition approach to antitumor agents, rhodium-catalyzed carbene cyclization cycloaddition cascade reaction of vinylsulfonates and Suzuki-Miyaura cross coupling reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La azida 4-acetamidobencenosulfonil se utiliza como catalizador de hidroazidación para la preparación fácil de organoazidas. Se utiliza como reactivo para la síntesis de: alcoholes derivados del monosacárido, una olefinación C-H intermolecular en fase tardía, abordaje de cicloadición de isomuenchnina intramolecular a agentes antitumorales, cicloadición de carbeno catalizado por rodio, reacción en cascada de vinilsulfonatos y reacción de acoplamiento cruzado Suzuki-Miyaura.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2158-14-7
Fórmula molecular C8H8N4O3S
Peso molecular (g/mol) 240.24
Número MDL MFCD00029626
Clave InChI NTMHWRHEGDRTPD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-acetamidobenzenesulfonyl azide, p-absa, n-4-azidosulfonylphenyl acetamide, 4-acetamidobenzenesulfonylazide, 4-acetamidobenzenesulphonyl azide, 4-acetamidobenzene sulfonyl azide, 4-acetamidobenzene-1-sulfonyl azide, acmc-1chyo, ksc491c8r, p-acetamidobenzensulfonyl azide
PubChem CID 5129185
Nombre IUPAC N-(4-azidosulfonilfenil)acetamida
SMILES CC(=O)NC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N=[N+]=[N-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Acetamidobenzenesulfonyl azide
Punto de fusión 107°C to 111°C
Cantidad 25 g
Beilstein 2219568
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.24
Porcentaje de pureza 97%