Learn More
Azida de 4-acetamidobencenosulfonilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Acetamidobenzenesulfonyl azide |
| Punto de fusión | 107.0°C to 111.0°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 96% min. (HPLC) |
| Cantidad | 25 g |
| Información de solubilidad | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 240.24 |
| Porcentaje de pureza | 97% |
Safety and Handling
- 4-Acetamidobenzenesulfonyl azide