Learn More
Azida de 4-acetamidobencenosulfonilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15324988 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15324988 5 g 5 g
15362317 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15324988 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 443800050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2158-14-7 | C8H8N4O3S | 240.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2158-14-7
Fórmula molecular C8H8N4O3S
Peso molecular (g/mol) 240.24
Número MDL MFCD00029626
Clave InChI NTMHWRHEGDRTPD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-acetamidobenzenesulfonyl azide, p-absa, n-4-azidosulfonylphenyl acetamide, 4-acetamidobenzenesulfonylazide, 4-acetamidobenzenesulphonyl azide, 4-acetamidobenzene sulfonyl azide, 4-acetamidobenzene-1-sulfonyl azide, acmc-1chyo, ksc491c8r, p-acetamidobenzensulfonyl azide
PubChem CID 5129185
Nombre IUPAC N-(4-azidosulfonilfenil)acetamida
SMILES CC(=O)NC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N=[N+]=[N-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Acetamidobenzenesulfonyl azide
Punto de fusión 107.0°C to 111.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.24
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Acetamidobenzenesulfonyl azide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2