Learn More
Ácido 4-acetamidobenzenosulfónico, TRC
Código de producto. 30138122
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138122 10 g 10 g
30005925 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30138122 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA14187510G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 121-62-0
Fórmula molecular C8 H9 N O4 S
Peso molecular (g/mol) 215.23
Sinónimo Benzenesulfonic acid, 4-(acetylamino)-, Sulfanilic acid, N-acetyl- (6CI,7CI,8CI), 4-(Acetylamino)benzenesulfonic acid, 4-Acetamidobenzenesulfonic acid, 4-Acetylaminobenzenesulfonic acid, Acetanilide-p-sulfonic acid, N-Acetylsulfanilic acid, N-p-Acetylanilinosulfonic acid, N4-Acetylsulfanilic acid, p-Acetamidobenzenesulfonic acid, p-Acetylaminobenzenesulfonic acid, 4-(Acetylamino)benzene-1-sulfonic acid
Nombre IUPAC Ácido 4-acetamidobenzenosulfónico
SMILES CC(=O)Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Acetamidobenzenesulfonic acid
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H9NO4S/c1-6(10)9-7-2-4-8(5-3-7)14(11,12)13/h2-5H,1H3,(H,9,10)(H,11,12,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.0252