Learn More
Ácido 4-acetamidobencenoborónico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15469757
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15469757 1 g 1 g
15479757 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15469757 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52987.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-08-2026
Añadir a la cesta
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 101251-09-6 | C8H10BNO3 | 178.98 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 101251-09-6
Fórmula molecular C8H10BNO3
Peso molecular (g/mol) 178.98
Número MDL MFCD02179451
Clave InChI VYEWTHXZHHATTA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-acetylaminophenylboronic acid, 4-acetamidophenyl boronic acid, p-acetamidophenylboronic acid, 4-acetamidobenzeneboronic acid, 4-acetamidophenyl-boronic acid, 4-acetaminophenyl boronic acid, 4-acetylaminophenyl boronic acid, 4-acetylamino phenylboronic acid, boronic acid, 4-acetylamino phenyl
PubChem CID 2734657
Nombre IUPAC ácido (4-acetamidofenil)borónico
SMILES CC(=O)NC1=CC=C(C=C1)B(O)O
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 4-Acetamidobenzeneboronic acid
Punto de fusión 215°C to 220°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.98
Porcentaje de pureza 96%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.