Learn More
Cloruro de 4-acetamidobenceno-d4-sulfonilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Acetamidobenzene-d4-sulfonyl Chloride |
| CAS | 77435-44-0 |
| Fórmula molecular | C8 D4 H4 Cl N O3 S |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 4-(Acetylamino)benzenesulfonyl-d4 Chloride, 4-(Acetylamino)benzene-2,3,5,6-sulfonyl-d4 Chloride, NSC 127860-d4, ASC-d4, 4-(Acetylamino)phenylsulfonyl-d4 Chloride, p-Acetamidophenylsulfonyl-d4 Chloride, N-Acetylsulfanilyl-d4 Chloride, Dagenan-d4 Chloride, N-(4-Chlorosulfonylphenyl)acetamide-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H8ClNO3S/c1-6(11)10-7-2-4-8(5-3-7)14(9,12)13/h2-5H,1H3,(H,10,11)/i2D,3D,4D,5D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1NC(=O)C)S(=O)(=O)Cl |
| Nombre IUPAC | cloruro de 4-acetamido-2,3,5,6-tetradeuterobencenosulfonilo |
| Peso molecular (g/mol) | 237.7 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 237.0164 |