Learn More
4-Acetamidobenzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11474377
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11474377 100 g 100 g
11454377 5 g 5 g
11464377 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11474377 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20430.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 122-85-0 | C9H9NO2 | 163.176 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 122-85-0
Fórmula molecular C9H9NO2
Peso molecular (g/mol) 163.176
Número MDL MFCD00003380
Clave InChI SKLUWKYNZNXSLX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-acetamidobenzaldehyde, n-4-formylphenyl acetamide, 4-acetylaminobenzaldehyde, p-formylacetanilide, acetamide, n-4-formylphenyl, micotiazone, 4-formylacetanilide, 4'-formylacetanilide, p-acetamidobenzaldehyde, p-acetaminobenzaldehyde
PubChem CID 73942
Nombre IUPAC N-(4-formilfenil)acetamida
SMILES CC(=O)NC1=CC=C(C=C1)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Acetamidobenzaldehyde
Punto de fusión 154°C to 157°C
Cantidad 100 g
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.18
Porcentaje de pureza 98%