Learn More
4-Acetamidoantipirina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11427237
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11427237 5 g 5 g
11437237 25 g 25 g
11447237 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11427237 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15006.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 83-15-8 | C13H15N3O2 | 245.282 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 83-15-8
Fórmula molecular C13H15N3O2
Peso molecular (g/mol) 245.282
Número MDL MFCD00003141
Clave InChI OIAGWXKSCXPNNZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-acetamidoantipyrine, 4-acetaminoantipyrine, acetamidoantipyrine, acetylaminoantipyrine, 4-acetoaminoantipyrine, 4-acetylaminophenazone, 4-acetylaminoantipyrine, antipyrine, 4-acetamido, n-acetyl-4-aminoantipyrine, acetylated 4-aminoantipyrine
PubChem CID 65743
ChEBI CHEBI:83513
Nombre IUPAC N-(1,5-Dimetil-3-oxo-2-fenilpirazol-4-il)acetamida
SMILES CC1=C(C(=O)N(N1C)C2=CC=CC=C2)NC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Acetamidoantipyrine
Punto de fusión 200°C to 203°C
Cantidad 5 g
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.28
Porcentaje de pureza 97%