Learn More
4'-Acetamidoacetofenona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11332156
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11332156 10 g 10 g
11342156 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11332156 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L03430.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2719-21-3 | C10H11NO2 | 177.203 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2719-21-3
Fórmula molecular C10H11NO2
Peso molecular (g/mol) 177.203
Número MDL MFCD00014965
Clave InChI WECHHDJTILFYQT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4'-acetamidoacetophenone, n-4-acetylphenyl acetamide, 4-acetamidoacetophenone, n-p-acetylphenyl acetamide, acetamide, n-4-acetylphenyl, p-acetylaminoacetophenone, 4-acetylacetanilide, 4'-acetylacetanilide, p-acetamidoacetophenone, 4-acetamido-acetophenone
PubChem CID 75937
Nombre IUPAC N-(4-acetilfenil)acetamida
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C=C1)NC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-Acetamidoacetophenone
Punto de fusión 166°C to 172°C
Cantidad 10 g
Beilstein 639749
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.2
Porcentaje de pureza 98%