Learn More
4-Acetamido-TEMPO, radical libre, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11465447
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11465447 5 g 5 g
11455447 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11465447 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23456.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 14691-89-5 | C11H21N2O2 | 213.301 g/mol
4-Acetamido-TEMPO, free radical oxidizes alcohols to carbonyl compounds in the presence of TsOH.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El radical libre 4-acetamido-TEMPO oxida alcoholes a compuestos de carbonilo en presencia de TsOH.
Solubilidad
Soluble en etanol, acetona, acetonitrilo y cloruro de metileno. Insoluble en hexano, éter.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes, calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14691-89-5
Fórmula molecular C11H21N2O2
Peso molecular (g/mol) 213.301
Número MDL MFCD00043593
Clave InChI UXBLSWOMIHTQPH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-acetamido-tempo, 4-acetamido-2,2,6,6-tetramethylpiperidine 1-oxyl, 4-acetamido-tempo, free radical, unii-g7abj73l6s, g7abj73l6s, 4-acetylamino-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-1-oxyl, pubchem9193, aa-tempo, 4-acetamido-2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidinyl oxidanyl
PubChem CID 518988
Nombre IUPAC N-(1-$l{1}-oxidanil-2,2,6,6-tetrametilpiperidín-4-il)acetamida
SMILES CC(=O)NC1CC(N(C(C1)(C)C)[O])(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Acetamido-TEMPO
Nombre de nota free radical
Punto de fusión 143°C to 146°C
Cantidad 5 g
Beilstein 3546225
Información de solubilidad Soluble in ethanol,acetone,acetonitrile,methylene chloride. Insoluble in hexane,ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.3
Porcentaje de pureza ≥98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Acetamido-TEMPO, free radical
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Acetamido-TEMPO