Learn More
4-Acetamido-TEMPO, 99%, Honeywell™ Fluka™
Código de producto. 15645830 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15645830 1 g Glass bottle 1 g
1 options
Código de producto. 15645830 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 557421G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Acetamido-TEMPO
CAS 14691-89-5
Punto de fusión 143°C to 145°C
Color Naranja
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C11H21N2O2
Número MDL MFCD00043593
Cantidad 1 g
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3546225
Sinónimo 4-acetamido-tempo, 4-acetamido-2,2,6,6-tetramethylpiperidine 1-oxyl, 4-acetamido-tempo, free radical, unii-g7abj73l6s, g7abj73l6s, 4-acetylamino-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-1-oxyl, pubchem9193, aa-tempo, 4-acetamido-2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidinyl oxidanyl
Clave InChI UXBLSWOMIHTQPH-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)NC1CC(N(C(C1)(C)C)[O])(C)C
Nombre IUPAC N-(1-$l{1}-oxidanil-2,2,6,6-tetrametilpiperidín-4-il)acetamida
Peso molecular (g/mol) 213.301
PubChem CID 518988
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.3g/mol
Porcentaje de pureza 0.99
Forma física Crystalline Powder