Learn More
4-acetamido antipirina-d3, TRC
Código de producto. 30320486
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30320486 50 mg 50 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30320486 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA14150250MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Acetylaminoantipyrine D3
CAS 342821-66-3
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C13 2H3 H12 N3 O2
Cantidad 50 mg
Sinónimo 4-Acetylaminoantipyrine (acetyl-D3)
Fórmula InChI InChI=1S/C13H15N3O2/c1-9-12(14-10(2)17)13(18)16(15(9)3)11-7-5-4-6-8-11/h4-8H,1-3H3,(H,14,17)/i2D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])C(=O)NC1=C(C)N(C)N(C1=O)c2ccccc2
Nombre IUPAC 2,2,2-trideuterio-N-(1,5-dimetil-3-oxo-2-fenilpirazol-4-il)acetamida
Peso molecular (g/mol) 248.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.1353
Porcentaje de pureza >95