Learn More
4-Acetamido-9-fluorenona, 99 %
Código de producto. 11470537
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11470537 1 g 1 g
11480537 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11470537 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22414.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 42135-35-3
Fórmula molecular C15H11NO2
Peso molecular (g/mol) 237.258
Número MDL MFCD00010782
Clave InChI BDYZWJVQPFNPBV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-acetamido-9-fluorenone, n-9-oxo-9h-fluoren-4-yl acetamide, n-9-oxofluoren-4-yl acetamide, acmc-1asup, 4-acetylamino-9-fluorenone, n-9-oxo-4-fluorenyl acetamide, n-9-oxo-9h-fluoren-4-yl acetamide #, n-9-oxidanylidenefluoren-4-yl ethanamide
PubChem CID 235270
Nombre IUPAC N-(9-oxofluoreno-4-il)acetamida
SMILES CC(=O)NC1=CC=CC2=C1C3=CC=CC=C3C2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Acetamido-9-fluorenone
Punto de fusión 262°C to 264°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.26
Porcentaje de pureza 99%