Learn More
Sal disódica del ácido 4-acetamido-4'-aminoestilbeno-2,2'-disulfónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Acetamido-4'-aminostilbene-2,2'-disulfonic Acid, Disodium |
| CAS | 78211-74-2 |
| Fórmula molecular | C16 H14 N2 O7 S2 . 2 Na |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 4-Acetamido-4-Aminostilbene-2,2-Disulfonic Acid Disodium Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H16N2O7S2.2Na/c1-10(19)18-14-7-5-12(16(9-14)27(23,24)25)3-2-11-4-6-13(17)8-15(11)26(20,21)22;;/h2-9H,17H2,1H3,(H,18,19)(H,20,21,22)(H,23,24,25);;/q;2*+1/p-2/b3-2+;; |
| SMILES | [Na+].[Na+].CC(=O)Nc1ccc(\C=C\c2ccc(N)cc2S(=O)(=O)[O-])c(c1)S(=O)(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | disodio;2-[(E)-2-(4-acetamido-2-sulfonatofenil)etenil]-5-aminobencenosulfonato |
| Peso molecular (g/mol) | 456.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 456.0038 |