Learn More
Ácido 4-acetamido-3-hidroxibenzoico, TRC
Código de producto. 30314280
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30314280 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30314280 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA144895250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Acetamido-3-hydroxybenzoic Acid
CAS 10098-40-5
Fórmula molecular C9H9NO4
Cantidad 250 mg
Sinónimo 4-(Acetylamino)-3-hydroxybenzoic Acid, 3-Hydroxy-4-(acetylamino)benzoic Acid, BANA 101, NSC 141843
Fórmula InChI InChI=1S/C9H9NO4/c1-5(11)10-7-3-2-6(9(13)14)4-8(7)12/h2-4,12H,1H3,(H,10,11)(H,13,14)
SMILES CC(=O)Nc1ccc(cc1O)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 4-acetamido-3-hidroxibenzoico
Peso molecular (g/mol) 195.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.0532