Learn More
4'-Acetamido-3'-bromoacetofenona, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11391987
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11391987 5 g 5 g
11301997 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11391987 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L07626.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 101209-08-9
Fórmula molecular C10H10BrNO2
Peso molecular (g/mol) 256.10
Número MDL MFCD00051781
Clave InChI PMYJAVHDFDKJBS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-acetamido-3-bromoacetophenone, 4'-acetamido-3'-bromoacetophenone, n-4-acetyl-2-bromophenyl acetamide, 4-acetyl-2-bromoacetanilide, 4'-acetamido-3-bromoacetophenone, 3'-bromo-4'-acetaminoacetophenone, n-2-bromo-4-acetylphenyl acetamide, n-4-acetyl-2-bromo-phenyl acetamide, n-4-acetyl-2-bromo-phenyl-acetamide
PubChem CID 3682474
Nombre IUPAC N-(4-acetil-2-bromofenil)acetamida
SMILES CC(=O)NC1=C(Br)C=C(C=C1)C(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-Acetamido-3'-bromoacetophenone
Punto de fusión 139°C to 141°C
Cantidad 5 g
Beilstein 3272108
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.1
Porcentaje de pureza 98%