Learn More
Ácido 4-acetamido-2-metilbenzoico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11496320
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11496320 25 g 25 g
11486320 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11496320 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27174.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 103204-69-9 | C10H11NO3 | 193.202 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 103204-69-9
Fórmula molecular C10H11NO3
Peso molecular (g/mol) 193.202
Número MDL MFCD02258874
Clave InChI AQPDTYYKDYMCTH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-acetylamino-2-methylbenzoic acid, benzoic acid, 4-acetylamino-2-methyl, 4-acetamido-2-methyl-benzoic acid, acmc-20amqf, 4-acetamido-o-toluic acid, 4'-acetamido-2-methylbenzoicacid, 4-acetylamino-2-methyl-benzoic acid, o-toluic acid, 4-acetamido-6ci, n-acetyl-4-amino-2-methyl-benzoic acid
PubChem CID 2735224
Nombre IUPAC ácido 4-acetamido-2-metilbenzoico
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)NC(=O)C)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Acetamido-2-methylbenzoic acid
Punto de fusión ∽248°C (decomposition)
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.21
Porcentaje de pureza 96%