Learn More
4'-Acetamido-2'-metilacetofenona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11441520
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11441520 25 g 25 g
11431520 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11441520 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26933.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 34956-31-5 | C11H13NO2 | 191.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34956-31-5
Fórmula molecular C11H13NO2
Peso molecular (g/mol) 191.23
Número MDL MFCD02258876
Clave InChI PTARWPNYVATTDE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-4-acetyl-3-methylphenyl acetamide, 4'-acetamido-2'-methylacetophenone, 4-acetamido-2-methylacetophenone, pubchem12562, 4'-acetyl-3'-methylacetoanilide, n-4-acetyl-3-methyl-phenyl-acetamide, 4\\'-acetamido-2\\'-methylacetophenone, n-4-ethanoyl-3-methyl-phenyl ethanamide, acetamide, n-4-acetyl-3-methylphenyl
PubChem CID 2737381
Nombre IUPAC N-(4-acetil-3-metilfenil)acetamida
SMILES CC(=O)NC1=CC(C)=C(C=C1)C(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-Acetamido-2'-methylacetophenone
Punto de fusión 137°C to 140°C
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.23
Porcentaje de pureza 97%