Learn More
Ácido 4-(9-carbazolil)bencenoborónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15472009
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15472009 1 g 1 g
15492009 250 mg 250 miligramos
15482009 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15472009 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64703.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 419536-33-7 | C18H14BNO2 | 287.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 419536-33-7
Fórmula molecular C18H14BNO2
Peso molecular (g/mol) 287.13
Número MDL MFCD13176534
Clave InChI JGAVTCVHDMOQTJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-9h-carbazol-9-yl phenyl boronic acid, 4-9h-carbozol-9-yl phenylboronic acid, 4-9h-carbazol-9-yl phenylboronic acid, 4-9-carbazolyl benzeneboronic acid, 4-9h-9-carbozale phenylboronic acid, 4-9-carbazolyl phenylboronic acid, 4-carbazol-9-yl phenylboronic acid, boronic acid, 4-9h-carbazol-9-yl phenyl, amtb338
PubChem CID 23120827
SMILES OB(O)C1=CC=C(C=C1)N1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(9-Carbazolyl)benzeneboronic acid
Color Blanco
Cantidad 1 g
Beilstein 10565612
Nombre IUPAC [4-(9H-carbazol-9-yl)phenyl]boronic acid
Formula Weight (peso de la fórmula) 287.13
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo