Learn More
4μ8C, MedChemExpress
Código de producto. 16453676
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16453676 25 mg 25 miligramos
16450318 5 mg 5 miligramos
16417858 10 mg 10 miligramos
16403807 50 mg 50 miligramos
16407676 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16453676 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19707
MedChemExpress 4μ8C (IRE1 Inhibitor III) is a small-molecule inhibitor of IRE1α.
4μ8C (IRE1 Inhibitor III) is a small-molecule inhibitor of IRE1α.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4μ8C
CAS 14003-96-4
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C11H8O4
Cantidad 25 mg
Sinónimo IRE1 Inhibitor III
Información de solubilidad DMSO : ≥ 27 mg/mL (132.24 mM)
SMILES O=CC1=C(O)C=CC2=C1OC(C=C2C)=O
Peso molecular (g/mol) 204.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.18
Porcentaje de pureza 98.03%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism