Learn More
Ácido 4-(8-quinolinilsulfonilamino)benzoico, 96 %, Thermo Scientific™
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Notas
Incompatible con los agentes oxidantes.
Incompatible con los agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(8-Quinolinylsulfonylamino)benzoic acid |
| Punto de fusión | 260°C to 269°C |
| Cantidad | 250 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 328.34 |
| Porcentaje de pureza | 96% |