Learn More
4,8-dimetil-1,3(E),7-nonatrieno, TRC
Código de producto. 30371908
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
30371908 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30371908 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD475810250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,8-Dimethyl-1,3(E),7-nonatriene
CAS 19945-61-0
Notas de grado de pureza GC
Fórmula molecular C11 H18
Cantidad 250 mg
Sinónimo (E)-4,8-Dimethyl-1,3,7-nonatriene
Fórmula InChI InChI=1S/C11H18/c1-5-7-11(4)9-6-8-10(2)3/h5,7-8H,1,6,9H2,2-4H3/b11-7+
SMILES CC(=CCC\C(=C\C=C)\C)C
Nombre IUPAC (3E)-4,8-dimetilnona-1,3,7-trieno
Peso molecular (g/mol) 150.261
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.1409
Porcentaje de pureza >95