Learn More
4,8-Dicloroquinolina, TRC
Código de producto. 30384980
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30384980 50 mg
30376603 500 mg
30369424 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30384980 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD43572850MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21617-12-9
Fórmula molecular C9H5NCl2
Peso molecular (g/mol) 198.05
Sinónimo Hydroxychloroquine Impurity 6
SMILES Clc1ccnc2c(Cl)cccc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,8-Dichloroquinoline
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H5Cl2N/c10-7-4-5-12-9-6(7)2-1-3-8(9)11/h1-5H
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.9799