Learn More
4,8-dicloro-5,6-dihidro-11H-benzo[5,6]ciclohepta[1,2-b]piridina-11-one (Impureza de Loratadina), TRC
Código de producto. 30133524
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30133524 1 mg 1 miligramo
17931485 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30133524 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD4341601MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 133330-60-6
Fórmula molecular C14 H9 Cl2 N O
Peso molecular (g/mol) 278.13
Sinónimo 4,8-Dichloro-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-one, Loratadine Impurity E, Loratadine Impurity 24
Nombre IUPAC 4,8-dicloro-5,6-dihidrobenzo[1,2]ciclohepta[2,4-b]piridina-11-una
SMILES Clc1ccc2C(=O)c3nccc(Cl)c3CCc2c1
Specifications
Nombre del producto químico o material 4,8-Dichloro-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-one
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H9Cl2NO/c15-9-2-4-10-8(7-9)1-3-11-12(16)5-6-17-13(11)14(10)18/h2,4-7H,1,3H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 277.0061