Learn More
4-{7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il}-1H-pirazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(1H-pyrazol-4-yl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine |
| CAS | 952518-97-7 |
| Fórmula molecular | C9 H7 N5 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 7H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidine, 4-(1H-pyrazol-4-yl)- (ACI), 4-(1H-Pyrazol-4-yl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine (ACI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H7N5/c1-2-10-9-7(1)8(11-5-12-9)6-3-13-14-4-6/h1-5H,(H,13,14)(H,10,11,12) |
| SMILES | c1cc2c(ncnc2[nH]1)c3cn[nH]c3 |
| Nombre IUPAC | 4-(1H-pirazol-4-il)-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidina |
| Peso molecular (g/mol) | 185.185 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 185.07 |