Learn More
Ácido 4,7-seco-Tebipenemoico Pivoxil, TRC
Código de producto. 30420267
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30420267 25 mg 25 miligramos
30417143 2.5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30420267 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT01287025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1380688-27-6
Fórmula molecular C22H33N3O7S2
Peso molecular (g/mol) 515.64
Sinónimo (αS,2S,3R)-4-[[1-(4,5-Dihydro-2-thiazolyl)-3-azetidinyl]thio]-5-[[(2,2-dimethyl-1-oxopropoxy)methoxy]carbonyl]-2,3-dihydro-α-[(1R)-1-hydroxyethyl]-3-methyl-1H-pyrrole-2-acetic acid
Nombre IUPAC (2S,3R)-2-((2S,3R)-4-((1-(4,5-dihidrotiazol-2-il)azetida-3-il)tio)-3-metil-5-(((pivaloyloxi)metoxi)carbonil)-2,3-dihidro-1H-pirrrol-2-il)-3-ácido hidroxibutanoico
SMILES CC(C)(C)C(OCOC(C(N[C@@]([C@H]1C)([H])[C@H](C(O)=O)[C@H](O)C)=C1SC2CN(C3=NCCS3)C2)=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,7-seco-Tebipenemoic Acid Pivoxil
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H33N3O7S2/c1-11-15(14(12(2)26)18(27)28)24-16(19(29)31-10-32-20(30)22(3,4)5)17(11)34-13-8-25(9-13)21-23-6-7-33-21/h11-15,24,26H,6-10H2,1-5H3,(H,27,28)/t11-,12-,14-,15-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 515.18