Learn More
Éster Metílico de Ácido 4,7-Seco-Tebipenemoico Pivoxil, TRC
Código de producto. 30414522
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30414522 25 mg
30419048 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30414522 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT01286025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1391053-29-4
Fórmula molecular C23 H35 N3 O7 S2
Peso molecular (g/mol) 529.67
Nombre IUPAC 2,2-dimetilpropanoiloximetil (2S,3R)-4-[1-(4,5-dihidro-1,3-tiazol-2-il)azetida-3-il]sulfanil-2-[(2S,3R)-3-hidroxi-1-metoxi-1-oxobutan-2-il]-3-metil-2,3-dihidro-1H-pirol-5-carboxilato
SMILES COC(=O)[C@H]([C@@H](C)O)[C@@H]1NC(=C(SC2CN(C2)C3=NCCS3)[C@@H]1C)C(=O)OCOC(=O)C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,7-seco-Tebipenemoic Acid Methyl Ester Pivoxil
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H35N3O7S2/c1-12-16(15(13(2)27)19(28)31-6)25-17(20(29)32-11-33-21(30)23(3,4)5)18(12)35-14-9-26(10-14)22-24-7-8-34-22/h12-16,25,27H,7-11H2,1-6H3/t12-,13-,15-,16-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 529.192