Learn More
4,7-fenantrolina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10736455 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10736455 1 g Frasco de vidrio 1 g
1 options
Código de producto. 10736455 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 426100010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4, 7-Phenanthroline
CAS 230-07-9
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 172.0°C to 174.0°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C12H8N2
Número MDL MFCD00004987
Cantidad 1 g
Sinónimo 4,7 phenanthroline, pyridino 3,2-f quinoline, acmc-1conx, 4,7-phenanthroline, bidd:gt0447, chembl81429
Clave InChI DATYUTWESAKQQM-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC2=C(C=CC3=C2C=CC=N3)N=C1
Nombre IUPAC 4,7-fenantrolina
Peso molecular (g/mol) 180.21
PubChem CID 67472
ChEBI CHEBI:36419
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.21
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino