Learn More
4(7)-Hidroxibenzotriazol, TRC
Código de producto. 30406801
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30406801 50 mg -
30402710 10 mg 10 miligramos
30401074 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30406801 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH67255050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26725-51-9
Fórmula molecular C6H5N3O
Peso molecular (g/mol) 135.12
Sinónimo 4-Hydroxybenzotriazole, 1H-Benzotriazol-7-ol, 1H-Benzotriazol-4-ol (8CI,9CI), Benzotriazol-4-ol (7CI), 1H-1,2,3-Benzotriazol-4-ol, 1H-1,2,3-Benzotriazol-7-ol, 2H-1,2,3-Benzotriazol-4-ol, 4-Hydroxy-1H-benzotriazole, 4-Hydroxybenzotriazole
Nombre IUPAC 3H-benzotriazol-4-ol
SMILES Oc1cccc2nn[nH]c12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4(7)-Hydroxybenzotriazole
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H5N3O/c10-5-3-1-2-4-6(5)8-9-7-4/h1-3,10H,(H,7,8,9)
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.0433