Learn More
4,7-Difenil-1,10-fenantrolina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10247113 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10247113 5 g Frasco de vidrio 5 g
10696932 1 g Frasco de vidrio 1 g
15169203 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10247113 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 158320050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1662-01-7 | C24H16N2 | 332.39 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1662-01-7
Fórmula molecular C24H16N2
Peso molecular (g/mol) 332.39
Número MDL MFCD00004976
Clave InChI DHDHJYNTEFLIHY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bathophenanthroline, 1,10-phenanthroline, 4,7-diphenyl, bphen, 1,10-bathophenanthroline, bathophenanthrolin, bathophenanthrolin german, unii-4a2b091f0g, 4,7-diphenyl-1,10-diazaphenanthrene, gnf-pf-4554, 4,7-diphenylpyridino 3,2-h quinoline
PubChem CID 72812
ChEBI CHEBI:77995
Nombre IUPAC 4,7-difenil-1,10-fenantrolina
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=C3C=CC4=C(C=CN=C4C3=NC=C2)C5=CC=CC=C5
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4, 7-Diphenyl-1, 10-phenanthroline
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 218.0°C to 221.0°C
Color Rosa a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 332.39
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino, cristales o masa cristalina