Learn More
4,7-Dimetil-4-octanol, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11449686
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11449686 1 g 1 g
11459686 5 g 5 g
11469686 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11449686 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20225.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19781-13-6
Fórmula molecular C10H22O
Peso molecular (g/mol) 158.285
Número MDL MFCD00046603
Clave InChI OTISWHNJCUMBFI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 89224
Nombre IUPAC 4,7-Dimetiloctan-4-ol
SMILES CCCC(C)(CCC(C)C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,7-Dimethyl-4-octanol
Cantidad 1 g
Sinónimo 4,7-dimethyl-4-octanol, 4-octanol, 4,7-dimethyl, 2,5-dimethyl-5-octanol, acmc-20amr9, 2.5-dimethyloctanol-5, 4-octanol,4,7-dimethyl
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.29
Porcentaje de pureza 99%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.