Learn More
4,7-dimetil-1,3-dihidro-2-benzofuran-1,3-diona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4,7-dimethyl-1,3-dihydro-2-benzofuran-1,3-dione |
| CAS | 5463-50-3 |
| Fórmula molecular | C10H8O3 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H8O3/c1-5-3-4-6(2)8-7(5)9(11)13-10(8)12/h3-4H,1-2H3 |
| SMILES | Cc1ccc(C)c2C(=O)OC(=O)c12 |
| Nombre IUPAC | 4,7-dimetil-2-benzofuran-1,3-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 176.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 176.0473 |