Learn More
4,7-Dimetil-1,10-fenantrolina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11493368
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.25 g
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
0.25 g
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11493368 0.25 g 0.25 g
11473368 1 g 1 g
11483368 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11493368 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17779.01
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 3248-05-3 | C14H12N2 | 208.26 g/mol
4,7-Dimethyl-1,10-phenanthroline acts as an intermediate in synthetic chemistry and dyestuff field. It is also used as an organic bidentate ligand and form complexes with metal for detection. Further, it plays an important role in colorimetric sensors, coordination polymer, ionochromism and luminescence.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4,7-dimetil-1,10-fenantrolina actúa como intermedio en química sintética y en colorantes. También se utiliza como ligando bidentado orgánico y forma complejos con metal para la detección. Además, desempeña un papel importante en los sensores colorimétricos, el polímero de coordinación, el ionocromismo y la luminiscencia.
Solubilidad
Soluble en benceno y alcohol. Ligeramente soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3248-05-3
Fórmula molecular C14H12N2
Peso molecular (g/mol) 208.26
Número MDL MFCD00004979
Clave InChI JIVLDFFWTQYGSR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,7-dimethyl-o-phenanthroline, 1,10-phenanthroline, 4,7-dimethyl, 4,7-dimethyl-1,10 phenanthroline, 4,7-dimethylpyridino 3,2-h quinoline, acmc-1cjn6, bis 5-chlorophenyl acetic acid, 4,7-dimethyl-1,9-phenanthroline, 1,10-phenanthroline, 4,7-dimethyl-, hydrate
PubChem CID 72792
Nombre IUPAC 4,7-dimetil-1,10-fenantrolina
SMILES CC1=C2C=CC3=C(C=CN=C3C2=NC=C1)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,7-Dimethyl-1,10-phenanthroline
Punto de fusión 193°C to 195°C
Cantidad 0.25 g
Información de solubilidad Soluble in benzene and alcohol. Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.26
Porcentaje de pureza 98%