Learn More
4',7-Dimethoxyisoflavone, MedChemExpress
Código de producto. 16491678
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16491678 5 mg 5 miligramos
16409268 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16491678 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN2145
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress 4',7-Dimethoxyisoflavone is isolated from the leaves of Albizzia lebbeck, which shows antifungal activity.
4',7-Dimethoxyisoflavone is isolated from the leaves of Albizzia lebbeck, which shows antifungal activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4',7-Dimethoxyisoflavone
Forma física Solid
CAS 1157-39-7
Color Blanco
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H14O4
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo Dimethoxydaidzein
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (177.12 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C(C2=CC=C(OC)C=C2)=COC3=CC(OC)=CC=C13
Peso molecular (g/mol) 282.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.29
Porcentaje de pureza 98.71%