Learn More
4',7-Dimetoxiisoflavona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11343277
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
2 g
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
2 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11343277 100 mg 100 miligramos
11323277 500 mg 500 miligramos
11333277 2 g 2 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11343277 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13838.MC
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1157-39-7 | C17H14O4 | 282.295 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1157-39-7
Fórmula molecular C17H14O4
Peso molecular (g/mol) 282.295
Número MDL MFCD00075889
Clave InChI LPNBCGIVZXHHHO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4',7-dimethoxyisoflavone, 7,4'-dimethoxyisoflavone, 7-methoxy-3-4-methoxyphenyl-4h-chromen-4-one, 7,4'-di-o-methyldaidzein, unii-f5547dw3co, 7-methoxy-3-4-methoxyphenyl chromen-4-one, daidzein dimethyl ether, spectrum_000697, specplus_000113, spectrum2_000185
PubChem CID 136419
Nombre IUPAC 7-metoxi-3-(4-metoxifenil)cromos-4-ona
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C2=COC3=C(C2=O)C=CC(=C3)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4',7-Dimethoxyisoflavone
Punto de fusión 161°C to 163°C
Cantidad 100 mg
Beilstein 265550
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.3
Porcentaje de pureza 97%