Learn More
4,7-Dimetoxi-1,10-fenantrolina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10763342 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10763342 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
10057999 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10763342 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 433782500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 92149-07-0 | C14H12N2O2 | 240.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 92149-07-0
Fórmula molecular C14H12N2O2
Peso molecular (g/mol) 240.26
Número MDL MFCD00233883
Clave InChI ZPGVCQYKXIQWTP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,7-dimethoxy-1,10-phenanthroline, acmc-20a0a1, 4,7-dimethoxy-1,10-phenthroline, 4?7-dimethoxy-1?10-phenanthroline, 1,10-phenanthroline, 4,7-dimethoxy, 4,7-bis methoxy-1,10-phenanthroline, 4,7-bis methyloxy-1,10-phenanthroline
PubChem CID 10462298
Nombre IUPAC 4,7-dimetoxi-1,10-fenantrolina
SMILES COC1=C2C=CC3=C(C=CN=C3C2=NC=C1)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,7-Dimethoxy-1,10-phenanthroline
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 212.0°C to 214.0°C
Color Blanco a marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.26
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4,7-Dimethoxy-1,10-phenanthroline
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.