Learn More
4',7-Dihidroxiisoflavona, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15435939
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15435939 500 mg 500 miligramos
15425939 100 mg 100 miligramos
15415939 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15435939 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J63763.ME
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Análogo de genisteína y agonista de los receptores de estrógenos
Analog of genistein and an agonist at estrogen recpetors
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 486-66-8
Fórmula molecular C15H10O4
Peso molecular (g/mol) 254.241
Número MDL MFCD00016954
Clave InChI ZQSIJRDFPHDXIC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo daidzein, 4',7-dihydroxyisoflavone, daidzeol, 7,4'-dihydroxyisoflavone, 7-hydroxy-3-4-hydroxyphenyl-4h-chromen-4-one, diadzein, 7-hydroxy-3-4-hydroxyphenyl-4h-1-benzopyran-4-one, 4h-1-benzopyran-4-one, 7-hydroxy-3-4-hydroxyphenyl, 7-hydroxy-3-4-hydroxyphenyl chromen-4-one, 7-hydroxy-3-4-hydroxyphenyl-4-benzopyrone
PubChem CID 5281708
ChEBI CHEBI:28197
Nombre IUPAC 7-hidroxi-3-(4-hidroxifenil)cromen-4-ona
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=COC3=C(C2=O)C=CC(=C3)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4',7-Dihydroxyisoflavone
Punto de fusión 328°C to 332°C (decomposition)
Color Blanco a amarillo
Cantidad 500 mg
Beilstein 231523
Índice Merck 14,2801
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.24
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física Polvo