Learn More
4',7-Dihidroxiisoflavona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11439927
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11439927 1 g 1 g
11449927 5 g 5 g
11459927 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11439927 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22877.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 486-66-8 | C15H10O4 | 254.241 g/mol
4',7-Dihydroxyisoflavone is a phytoestrogen that is suggested to play a role in preventing hormone-induced cancers. It protects against oxidative damage in liver cells induced by 7,12-dimethylbenz[a]anthracene (DMBA). Catalase and superoxide dismutase activity, down-regulated by DMBA, was restored by daidzein.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4′,7-dihidroxiisoflavona es un fitoestrógeno presumiblemente implicado en la prevención de cánceres inducidos por hormonas. Protege del daño oxidativo en las células hepáticas inducido por el 7,12-dimetilbenz[a]antraceno (DMBA). La actividad de la catalasa y la dismutasa superóxido, inhibida por el DMBA, se restablecía con daidceína.
Solubilidad
Insoluble en agua. Soluble en DMSO (25 mg/ml), etanol (2 mg/ml), DMF (10 mg/ml) y DMSO:PBS en una proporción de 1:10 DMSO:PBS (pH 7,2) (0,15 mg/ml).
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes y el calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 486-66-8
Fórmula molecular C15H10O4
Peso molecular (g/mol) 254.241
Número MDL MFCD00016954
Clave InChI ZQSIJRDFPHDXIC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo daidzein, 4',7-dihydroxyisoflavone, daidzeol, 7,4'-dihydroxyisoflavone, 7-hydroxy-3-4-hydroxyphenyl-4h-chromen-4-one, diadzein, 7-hydroxy-3-4-hydroxyphenyl-4h-1-benzopyran-4-one, 4h-1-benzopyran-4-one, 7-hydroxy-3-4-hydroxyphenyl, 7-hydroxy-3-4-hydroxyphenyl chromen-4-one, 7-hydroxy-3-4-hydroxyphenyl-4-benzopyrone
PubChem CID 5281708
ChEBI CHEBI:28197
Nombre IUPAC 7-hidroxi-3-(4-hidroxifenil)cromen-4-ona
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=COC3=C(C2=O)C=CC(=C3)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4',7-Dihydroxyisoflavone
Punto de fusión 328°C to 332°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Beilstein 231523
Índice Merck 14,2801
Información de solubilidad Insoluble in water. Soluble in DMSO (25mg/ml),ethanol (2mg/ml),DMF (10mg/ml),and 1:10 DMSO:PBS (pH 7.2) (0.15mg/ml).
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.24
Porcentaje de pureza 97%