Learn More
4',7-dihidroxi-3'-metoxiisoflavona, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 4',7-Dihydroxy-3'-methoxyisoflavone |
| CAS | 21913-98-4 |
| Fórmula molecular | C16H12O5 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 7-Hydroxy-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 3'-Methoxydaidzein, 7,4'-Dihydroxy-3'-methoxyisoflavone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H12O5/c1-20-15-6-9(2-5-13(15)18)12-8-21-14-7-10(17)3-4-11(14)16(12)19/h2-8,17-18H,1H3 |
| SMILES | COc1cc(ccc1O)C2=COc3cc(O)ccc3C2=O |
| Peso molecular (g/mol) | 284.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 284.0685 |