Learn More
4,7-Dihidro-4-oxo-2-[(trifenilmetil)amino]-3H-pirrolo[2,3-d]pirimidina-5-carbonitrilo, TRC
Código de producto. 30377796
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30377796 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30377796 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4534755MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,7-Dihydro-4-oxo-2-[(triphenylmethyl)amino]-3H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-5-carbonitrile
CAS 1019853-64-5
Fórmula molecular C26H19N5O
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C26H19N5O/c27-16-18-17-28-23-22(18)24(32)30-25(29-23)31-26(19-10-4-1-5-11-19,20-12-6-2-7-13-20)21-14-8-3-9-15-21/h1-15,17H,(H3,28,29,30,31,32)
SMILES O=C1C2=C(NC=C2C#N)N=C(NC(C3=CC=CC=C3)(C4=CC=CC=C4)C5=CC=CC=C5)N1
Nombre IUPAC 4-oxo-2-(tritilamino)-4,7-dihidro-3H-pirrolo[2,3-d]pirimidina-5-carbonitrilo
Peso molecular (g/mol) 417.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 417.16