Learn More
4,7-Dihidro-4-oxo-2-[(trifenilmetil)amino]-3H-pirrolo[2,3-d]pirimidina-5-carbonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4,7-Dihydro-4-oxo-2-[(triphenylmethyl)amino]-3H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-5-carbonitrile |
| CAS | 1019853-64-5 |
| Fórmula molecular | C26H19N5O |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H19N5O/c27-16-18-17-28-23-22(18)24(32)30-25(29-23)31-26(19-10-4-1-5-11-19,20-12-6-2-7-13-20)21-14-8-3-9-15-21/h1-15,17H,(H3,28,29,30,31,32) |
| SMILES | O=C1C2=C(NC=C2C#N)N=C(NC(C3=CC=CC=C3)(C4=CC=CC=C4)C5=CC=CC=C5)N1 |
| Nombre IUPAC | 4-oxo-2-(tritilamino)-4,7-dihidro-3H-pirrolo[2,3-d]pirimidina-5-carbonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 417.46 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 417.16 |