Learn More
4,7-Dihidro-2,2-dimetil-1,3-dioxepina, TRC
Código de producto. 30375585
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30375585 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30375585 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD45418010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2-Dimethyl-4,7-dihydro-1,3-dioxepine
CAS 1003-83-4
Fórmula molecular C7 H12 O2
Cantidad 10 g
Sinónimo 1,3-Dioxepin, 4,7-dihydro-2,2-dimethyl-, 4,7-Dihydro-2,2-dimethyl-1,3-dioxepin, 2,2-Dimethyl-1,3-dioxacyclohept-5-ene, 2,2-Dimethyl-4,7-dihydro-1,3-dioxepin, NSC 693424, 2,2-Dimethyl-4,7-dihydro-1,3-dioxepine
Fórmula InChI InChI=1S/C7H12O2/c1-7(2)8-5-3-4-6-9-7/h3-4H,5-6H2,1-2H3
SMILES CC1(C)OCC=CCO1
Nombre IUPAC 2,2-dimetil-4,7-dihidro-1,3-dioxepina
Peso molecular (g/mol) 128.169
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.0837