Learn More
Ácido 4,7-difluoro-1H-indol-2-carboxílico, TRC
Código de producto. 30377679
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30377679 50 mg
30372161 10 mg
30373848 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30377679 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD45817850MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 247564-67-6
Fórmula molecular C9H5NO2F2
Peso molecular (g/mol) 197.14
SMILES OC(=O)c1cc2c(F)ccc(F)c2[nH]1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,7-difluoro-1H-indole-2-carboxylic Acid
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H5F2NO2/c10-5-1-2-6(11)8-4(5)3-7(12-8)9(13)14/h1-3,12H,(H,13,14)
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.0288