Learn More
4,7-Difluoro-1,3-isobenzofurandiona (grado técnico, ~90%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4,7-Difluoro-1,3-isobenzofurandione (Technical Grade) |
| CAS | 652-40-4 |
| Fórmula molecular | C8H2F2O3 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 3,6-Difluorophthalic Anhydride, 4,7-Difluoroisobenzofuran-1,3-dione, 3,6-Difluorophthalic Anhydride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H2F2O3/c9-3-1-2-4(10)6-5(3)7(11)13-8(6)12/h1-2H |
| SMILES | Fc1ccc(F)c2C(=O)OC(=O)c12 |
| Nombre IUPAC | 4,7-difluoro-2-benzofurano-1,3-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 184.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 183.9972 |