Learn More
4,7-Dicloroquinolina, TRC
Código de producto. 30387966
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30387966 25 g -
30380942 5 g 5 g
30381668 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30387966 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD43606025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 86-98-6
Fórmula molecular C9 H5 Cl2 N
Peso molecular (g/mol) 198.05
Sinónimo 4,7-Dichloroquinoline, Quinoline, 4,7-dichloro-, NSC 593
Nombre IUPAC 4,7-dicloroquinolina
SMILES Clc1ccc2c(Cl)ccnc2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,7-Dichloroquinoline
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H5Cl2N/c10-6-1-2-7-8(11)3-4-12-9(7)5-6/h1-5H
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.9799