Learn More
4,7-dicloroquinolina, Mikromol™
Descripción
4,7-dicloroquinolina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4,7-Dichloroquinoline |
| CAS | 86-98-6 |
| Nombres de analitos o componentes | 4,7-Dichloroquinoline |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C9 H5 Cl2 N |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 4,7-Dichloroquinoline, Quinoline, 4,7-dichloro-, NSC 593, Chloroquine Related Compound A, Hydroxychloroquine Sulfate Impurity G, Hydroxychloroquine Impurity G |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H5Cl2N/c10-6-1-2-7-8(11)3-4-12-9(7)5-6/h1-5H |
| SMILES | Clc1ccc2c(Cl)ccnc2c1 |
| Nombre IUPAC | 4,7-dicloroquinolina |
| Mostrar más |