Learn More
4,7-Dicloroquinolina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11488566
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11488566 25 g 25 g
11498566 100 g 100 g
11408576 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11488566 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15985.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 86-98-6 | C9H5Cl2N | 198.046 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Aplicaciones
La 4,7-dicloroquinolina se utiliza como intermediario de fármaco de fosfato de cloroquina. También se utiliza en la síntesis de derivados híbridos de aminoquinolina-triazina que muestran actividad antimicrobiana. Además, se utiliza en la síntesis de nuevas oxazolidinonas como agentes antimicrobianos que muestran eficacia contra cepas bacterianas comunes.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 86-98-6
Fórmula molecular C9H5Cl2N
Peso molecular (g/mol) 198.046
Número MDL MFCD00006774
Clave InChI HXEWMTXDBOQQKO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6866
Nombre IUPAC 4,7-dicloroquinolina
SMILES C1=CC2=C(C=CN=C2C=C1Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,7-Dichloroquinoline
Punto de fusión 83°C to 87°C
Punto de ebullición 148°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación 164°C (327°F)
Cantidad 25 g
Beilstein 125359
Sinónimo quinoline, 4,7-dichloro, 4,7-dichloro-quinoline, unii-z61o2heq2j, z61o2heq2j, 4,7dichloroquinoline, pubchem5880, 4.7-dichloroquinoline, 4,7 dichloroquinoline, quinoline,7-dichloro, amodiaquine impurity 1
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.05
Porcentaje de pureza 98%