Learn More
4,7-dicloroquinolina-15N, TRC
Código de producto. 30133146
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133146 2 mg 2 miligramos
30004777 1 mg 1 miligramo
30006876 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133146 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4360612MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 366495-92-3
Fórmula molecular C9 H5 Cl2 15N
Peso molecular (g/mol) 199.042
Sinónimo Quinoline-15N, 4,7-dichloro- (9CI), 4,7-Dichloroquinoline-15N
Nombre IUPAC 4,7-dicloroquinolina
SMILES Clc1ccc2c(Cl)cc[15n]c2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,7-Dichloroquinoline-15N
Cantidad 2 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H5Cl2N/c10-6-1-2-7-8(11)3-4-12-9(7)5-6/h1-5H/i12+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.977