Learn More
4,7-dicloroquinolina-15N, CDN
Product Code. 30311209
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 g
Product Code. Cantidad
30311209 0.1 g
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30311209 Supplier CDN Supplier No. CDNN50340.1G
This item is not returnable. View return policy
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 4,7-Dichloroquinoline-15 N
CAS 366495-92-3
Fórmula molecular C9 H5 Cl2 15 N
Cantidad 0.1 g
Sinónimo Quinoline-15 N, 4,7-dichloro- (9 CI), 4,7-Dichloroquinoline-15 N
Fórmula InChI InChI=1 S/C9H5Cl2N/c10-6-1-2-7-8(11)3-4-12-9(7)5-6/h1-5 H/i12+1
SMILES Clc1ccc2c(Cl)cc[15 n]c2c1
Nombre IUPAC 4,7-dichloroquinoline
Peso molecular (g/mol) 199.042
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.977 g/mol
Porcentaje de pureza 99 atom % 15 N, min 98% Chemical Purity