Learn More
4,7-Dicloroisatina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11442637
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11442637 1 g 1 g
11452637 5 g 5 g
11462637 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11442637 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14853.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 18711-13-2 | C8H3Cl2NO2 | 216.017 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18711-13-2
Fórmula molecular C8H3Cl2NO2
Peso molecular (g/mol) 216.017
Número MDL MFCD00047214
Clave InChI NUXYYWOWNFEMNH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,7-dichloroisatin, 4,7-dichloroindoline-2,3-dione, 4,7-dichloro isatin, 4,7-dichloro-isatin, 4,7-dichloro-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione, 1h-indole-2,3-dione, 4,7-dichloro, 4,7-dichloroisatin;, 4,7-dichloroisatine;, d0ek7h, isatin-based compound, 51
PubChem CID 2734793
Nombre IUPAC 4,7-dicloro-1H-indol-2,3-diona
SMILES C1=CC(=C2C(=C1Cl)C(=O)C(=O)N2)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,7-Dichloroisatin
Punto de fusión 246°C to 249°C
Cantidad 1 g
Beilstein 168731
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.02
Porcentaje de pureza 98%